Merck
SY3H95E5DDCC
Synthonix Corporation
2-{1-[(tert-butoxy)carbonyl]azetidin-2-yl}acetic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 439.67
250 MG
CHF 672.38
500 MG
CHF 1’076.54
Lieferanten-SKU: B60461-100MG
CHF 439.67
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 439.67
250 MG
CHF 672.38
500 MG
CHF 1’076.54
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B60461-100MG
CHF 439.67
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(1-(tert-butoxycarbonyl)azetidin-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-5-4-7(11)6-8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)
InChIKey
TXLPFPLPMZEOQB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60461.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60461.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)