Merck
SY3H95E5DDC7
Synthonix Corporation
tert-butyl N-{7-azaspiro[3.5]nonan-1-yl}carbamate hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 500.91
250 MG
CHF 758.11
500 MG
CHF 1’223.51
Lieferanten-SKU: B60349-100MG
CHF 500.91
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 500.91
250 MG
CHF 758.11
500 MG
CHF 1’223.51
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.81
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B60349-100MG
CHF 500.91
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
tert-butyl (7-azaspiro[3.5]nonan-1-yl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H24N2O2.ClH/c1-12(2,3)17-11(16)15-10-4-5-13(10)6-8-14-9-7-13;/h10,14H,4-9H2,1-3H3,(H,15,16);1H
InChIKey
GODFYQSGXJOUKY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60349.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60349.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)