Wichtige Dokumente
SY3H95E5DDB0
Synthonix Corporation
tert-butyl 5-fluoro-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B59746-100MG
CHF 1’260.26
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B59746-100MG
CHF 1’260.26
Iupac Name
tert-butyl 5-fluoro-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21FN2O2/c1-11(2,3)17-10(16)15-5-4-12(7-14-8-12)9(13)6-15/h9,14H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
OBCVGYCZSFSHTM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59746.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)