Merck
SY3H94E1CBC0
Synthonix Corporation
2,3,5,6-Tetramethylphenylzinc iodide, 0.50 M in THF
Größe auswählen
25 ML
CHF 341.69
50 ML
CHF 451.92
100 ML
CHF 761.78
Lieferanten-SKU: T73126-25ML
CHF 341.69
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
CHF 341.69
50 ML
CHF 451.92
100 ML
CHF 761.78
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.51
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: T73126-25ML
CHF 341.69
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
iodo(2,3,5,6-tetramethylphenyl)zinc
Inchi Code
1S/C10H13.HI.Zn/c1-7-5-9(3)10(4)6-8(7)2;;/h5H,1-4H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
JAVPDBYPXKPWAI-UHFFFAOYSA-M
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
0.50
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solution
Product Link
https://synthonix.com/73126.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)