Merck
SY3H7CF2B322
Synthonix Corporation
5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole-2-thiol
Größe auswählen
25 G
CHF 79.60
100 G
CHF 84.50
500 G
CHF 182.48
Lieferanten-SKU: M68025-25G
CHF 79.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 79.60
100 G
CHF 84.50
500 G
CHF 182.48
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: M68025-25G
CHF 79.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-methoxy-1,3-dihydro-2H-benzimidazole-2-thione
Inchi Code
1S/C8H8N2OS/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)10-8(12)9-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10,12)
InChIKey
KOFBRZWVWJCLGM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/68025.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/68025.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)