Wichtige Dokumente
SY3H7CF2B268
Synthonix Corporation
Methyl 3-formyl-5-nitrobenzoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: M63782-250MG
CHF 145.73
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: M63782-250MG
CHF 145.73
Iupac Name
methyl 3-formyl-5-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C9H7NO5/c1-15-9(12)7-2-6(5-11)3-8(4-7)10(13)14/h2-5H,1H3
InChIKey
VWRFFTKYHYLALS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)