Wichtige Dokumente
SY3H7CF2AF19
Synthonix Corporation
Ethyl 4-chloro-1,7-naphthyridine-2-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: E64047-100MG
CHF 145.73
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: E64047-100MG
CHF 145.73
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
ethyl 4-chloro[1,7]naphthyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H9ClN2O2/c1-2-16-11(15)9-5-8(12)7-3-4-13-6-10(7)14-9/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
XXWINXGVBMPCCQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/64047.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)