Merck
SY3H7CF2912D
Synthonix Corporation
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-ol
Größe auswählen
100 MG
CHF 194.72
250 MG
CHF 243.71
1 G
CHF 598.89
Lieferanten-SKU: D63732-100MG
CHF 194.72
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 194.72
250 MG
CHF 243.71
1 G
CHF 598.89
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.1
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D63732-100MG
CHF 194.72
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-ol
Inchi Code
1S/C7H4F2O3/c8-7(9)11-5-2-1-4(10)3-6(5)12-7/h1-3,10H
InChIKey
GEHVTOIGEVNIEQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63732.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63732.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)