Merck
SY3H7CF29121
Synthonix Corporation
2,5-Diiodobenzonitrile
Größe auswählen
100 MG
CHF 94.29
250 MG
CHF 108.99
1 G
CHF 182.48
Lieferanten-SKU: D63461-100MG
CHF 94.29
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 94.29
250 MG
CHF 108.99
1 G
CHF 182.48
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.92
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D63461-100MG
CHF 94.29
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,5-diiodobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3I2N/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H
InChIKey
SXOHPRPFFZRIJO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63461.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63461.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)