Wichtige Dokumente
SY3H7CF28DEB
Synthonix Corporation
5-Bromo-1-chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B63473-1G
CHF 86.94
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B63473-1G
CHF 86.94
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
5-bromo-1-chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
Inchi Code
1S/C6H2BrClFI/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H
InChIKey
WQAABVMKMRFARY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63473.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)