Wichtige Dokumente
SY3H7CF28D44
Synthonix Corporation
1-(2-Aminoethyl)imidazolidin-2-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: A3994-250MG
CHF 86.94
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: A3994-250MG
CHF 86.94
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
1-(2-aminoethyl)-2-imidazolidinone
Inchi Code
1S/C5H11N3O/c6-1-3-8-4-2-7-5(8)9/h1-4,6H2,(H,7,9)
InChIKey
PODSUMUEKRUDEI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3994.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)