Wichtige Dokumente
SY3H6E416CD0
Synthonix Corporation
4-(4-(8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl)-1-(1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-yl)aniline
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: X65171-25MG
CHF 598.89
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: X65171-25MG
CHF 598.89
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
4-(4-((1R,5S)-8-oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl)-1-(1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-yl)aniline
Inchi Code
1S/C25H30N6O3/c26-17-3-1-16(2-4-17)22-28-23(30-14-19-5-6-20(15-30)34-19)21-13-27-31(24(21)29-22)18-7-9-25(10-8-18)32-11-12-33-25/h1-4,13,18-20H,5-12,14-15,26H2
InChIKey
IVPDYDHTKYINMP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65171.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)