Wichtige Dokumente
SY3H6E415633
Synthonix Corporation
5-Methyl-8-hydroxycoumarin
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: M64560-250MG
CHF 219.22
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: M64560-250MG
CHF 219.22
Iupac Name
8-hydroxy-5-methyl-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C10H8O3/c1-6-2-4-8(11)10-7(6)3-5-9(12)13-10/h2-5,11H,1H3
InChIKey
LFIPWJLWVGROTL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64560.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)