Merck
SY3H6E4155FE
Synthonix Corporation
Methyl 4-hydroxy-2-naphthoate
Größe auswählen
250 MG
CHF 280.46
1 G
CHF 941.82
Lieferanten-SKU: M64299-250MG
CHF 280.46
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 280.46
1 G
CHF 941.82
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: M64299-250MG
CHF 280.46
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-oxo-3,4-dihydro-2-naphthalenecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H10O3/c1-15-12(14)9-6-8-4-2-3-5-10(8)11(13)7-9/h2-7,13H,1H3
InChIKey
UHBWWQMCPGCLPP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64299.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/64299.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)