Merck
SY3H6E4149B7
Synthonix Corporation
3-(2-methoxyphenyl)benzaldehyde
Größe auswählen
1 G
CHF 182.48
5 G
CHF 439.67
Lieferanten-SKU: M62097-1G
CHF 182.48
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 182.48
5 G
CHF 439.67
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: M62097-1G
CHF 182.48
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2'-methoxy[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C14H12O2/c1-16-14-8-3-2-7-13(14)12-6-4-5-11(9-12)10-15/h2-10H,1H3
InChIKey
OIJZSURASXVTDU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62097.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62097.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)