Wichtige Dokumente
SY3H6E414957
Synthonix Corporation
(5-Methoxypyrazin-2-yl)methanol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: M61572-250MG
CHF 121.24
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: M61572-250MG
CHF 121.24
Iupac Name
(5-methoxy-2-pyrazinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H8N2O2/c1-10-6-3-7-5(4-9)2-8-6/h2-3,9H,4H2,1H3
InChIKey
CNUNPQXDDJYAEE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61572.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)