Wichtige Dokumente
SY3H6E414653
Synthonix Corporation
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: F67155-10MG
CHF 220.44
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: F67155-10MG
CHF 220.44
Iupac Name
2-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7FO3/c9-7-2-1-5(4-10)3-6(7)8(11)12/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
InChIKey
IYKWCHKBOKMSGF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67155.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)