Merck
SY3H6E4132B3
Synthonix Corporation
6-Fluorobenzo[d]thiazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.18
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
6-fluoro-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C7H4FNS/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H
InChIKey
BGSRFMFTXMPTSC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61570.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)