Merck
SY3H6E413227
Synthonix Corporation
6-fluoro-1H-indole-7-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.15
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
6-fluoro-1H-indole-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H6FNO2/c10-6-2-1-5-3-4-11-8(5)7(6)9(12)13/h1-4,11H,(H,12,13)
InChIKey
YJYWCXSCEPWZIV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/25993.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/25993.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)