Merck
SY3H6E413024
Synthonix Corporation
Ethyl 3-methyl-1,2,4-thiadiazole-5-carboxylate
Größe auswählen
1 G
CHF 145.73
5 G
CHF 378.44
Lieferanten-SKU: E61489-1G
CHF 145.73
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 145.73
5 G
CHF 378.44
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: E61489-1G
CHF 145.73
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 3-methyl-1,2,4-thiadiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H8N2O2S/c1-3-10-6(9)5-7-4(2)8-11-5/h3H2,1-2H3
InChIKey
ZYVYMUYJEAVYOC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61489.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61489.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)