Merck
SY3H6E41301E
Synthonix Corporation
Ethyl 2-(3-amino-4-fluorophenyl)acetate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.21
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl (3-amino-4-fluorophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H12FNO2/c1-2-14-10(13)6-7-3-4-8(11)9(12)5-7/h3-5H,2,6,12H2,1H3
InChIKey
GQVVSIVOVOFWBK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61407.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61407.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)