Merck
SY3H6E412FED
Synthonix Corporation
6-ethynylpyridine-3-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 366.19
250 MG
CHF 672.38
500 MG
CHF 1’076.54
Lieferanten-SKU: E60471-100MG
CHF 366.19
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 366.19
250 MG
CHF 672.38
500 MG
CHF 1’076.54
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: E60471-100MG
CHF 366.19
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-ethynylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H5NO2/c1-2-7-4-3-6(5-9-7)8(10)11/h1,3-5H,(H,10,11)
InChIKey
YILQLEDPZCOECZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60471.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60471.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)