Wichtige Dokumente
SY3H6E412401
Synthonix Corporation
3-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)-2-propenoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: D67092-1G
CHF 231.47
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: D67092-1G
CHF 231.47
Iupac Name
(2Z)-3-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C11H10O3/c12-11(13)4-2-8-1-3-10-9(7-8)5-6-14-10/h1-4,7H,5-6H2,(H,12,13)/b4-2-
InChIKey
KNKNRFWCOVWKHJ-RQOWECAXSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67092.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)