Merck
SY3H6E412268
Synthonix Corporation
3,5-Dibromo-4-ethylpyridin-2-amine
Größe auswählen
100 MG
CHF 84.50
250 MG
CHF 96.74
1 G
CHF 194.72
Lieferanten-SKU: D63138-100MG
CHF 84.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 84.50
250 MG
CHF 96.74
1 G
CHF 194.72
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.96
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D63138-100MG
CHF 84.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3,5-dibromo-4-ethylpyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C7H8Br2N2/c1-2-4-5(8)3-11-7(10)6(4)9/h3H,2H2,1H3,(H2,10,11)
InChIKey
OMSDMWJNRWWBON-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63138.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63138.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)