Merck
SY3H6E412266
Synthonix Corporation
2,3-Dimethoxyisonicotinaldehyde
Größe auswählen
100 MG
CHF 157.98
250 MG
CHF 182.48
1 G
CHF 366.19
Lieferanten-SKU: D63129-100MG
CHF 157.98
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 157.98
250 MG
CHF 182.48
1 G
CHF 366.19
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D63129-100MG
CHF 157.98
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,3-dimethoxyisonicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-11-7-6(5-10)3-4-9-8(7)12-2/h3-5H,1-2H3
InChIKey
UBEURAZVUPCYBE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63129.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63129.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)