Merck
SY3H6E4121F9
Synthonix Corporation
1,1-Dicyclopropyl-N-methylmethanamine oxalate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.25
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1,1-dicyclopropyl-N-methylmethanamine oxalate
Inchi Code
1S/C8H15N.C2H2O4/c1-9-8(6-2-3-6)7-4-5-7;3-1(4)2(5)6/h6-9H,2-5H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)
InChIKey
DGKCXFOEBXCJRR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62578.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62578.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)