Wichtige Dokumente
SY3H6E4120DF
Synthonix Corporation
1-{2,7-diazaspiro[3.5]nonan-2-yl}ethan-1-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: D60442-100MG
CHF 451.92
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: D60442-100MG
CHF 451.92
Iupac Name
1-(2,7-diazaspiro[3.5]nonan-2-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C9H16N2O/c1-8(12)11-6-9(7-11)2-4-10-5-3-9/h10H,2-7H2,1H3
InChIKey
IATHMVVWXYJRSS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60442.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)