Merck
SY3H6E411FF6
Synthonix Corporation
N-[4-Chloro-2-methoxy-5-(1-methylethenyl)phenyl]acetamide
Größe auswählen
50 MG
CHF 378.44
100 MG
CHF 598.89
250 MG
CHF 1’150.03
Lieferanten-SKU: C67287-50MG
CHF 378.44
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 378.44
100 MG
CHF 598.89
250 MG
CHF 1’150.03
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.7
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: C67287-50MG
CHF 378.44
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
N-(4-chloro-2-methoxy-5-(prop-1-en-2-yl)phenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C12H14ClNO2/c1-7(2)9-5-11(14-8(3)15)12(16-4)6-10(9)13/h5-6H,1H2,2-4H3,(H,14,15)
InChIKey
CEFUUDDJWYTUIW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67287.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67287.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)