Merck
SY3H6E411300
Synthonix Corporation
5-Chloro-N-methyl-3-nitropyridin-2-amine
Größe auswählen
250 MG
CHF 121.24
1 G
CHF 243.71
Lieferanten-SKU: C63218-250MG
CHF 121.24
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 121.24
1 G
CHF 243.71
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.59
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: C63218-250MG
CHF 121.24
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(5-chloro-3-nitro-2-pyridinyl)-N-methylamine
Inchi Code
1S/C6H6ClN3O2/c1-8-6-5(10(11)12)2-4(7)3-9-6/h2-3H,1H3,(H,8,9)
InChIKey
SYQICYDWDKINOO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63218.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63218.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)