Merck
SY3H6E411088
Synthonix Corporation
6-Bromo-4-chloro-7-fluoro-3-nitroquinoline
Größe auswählen
100 MG
CHF 194.72
1 G
CHF 709.12
Lieferanten-SKU: B67787-100MG
CHF 194.72
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 194.72
1 G
CHF 709.12
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
305.49
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B67787-100MG
CHF 194.72
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-bromo-4-chloro-7-fluoro-3-nitroquinoline
Inchi Code
1S/C9H3BrClFN2O2/c10-5-1-4-7(2-6(5)12)13-3-8(9(4)11)14(15)16/h1-3H
InChIKey
IAWVWGGVXZPWRQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67787.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67787.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)