Merck
SY3H6E410F87
Synthonix Corporation
5-tert-Butyl 1-ethyl 3-amino-6,6-dimethylpyrrolo[3,4-c]pyrazole-1,5(4H,6H)-dicarboxylate
Größe auswählen
100 MG
CHF 476.42
Lieferanten-SKU: B66567-100MG
CHF 476.42
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 476.42
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
324.38
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B66567-100MG
CHF 476.42
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-(tert-butyl) 1-ethyl 3-amino-6,6-dimethyl-4,6-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrazole-1,5-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C15H24N4O4/c1-7-22-13(21)19-10-9(11(16)17-19)8-18(15(10,5)6)12(20)23-14(2,3)4/h7-8H2,1-6H3,(H2,16,17)
InChIKey
IJRZSSYHHCGXMC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66567.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66567.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)