Wichtige Dokumente
SY3H6E40FD55
Synthonix Corporation
tert-Butyl 4-(3-(2-phenylhydrazono)butanoyl)piperazine-1-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B66074-1G
CHF 145.73
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B66074-1G
CHF 145.73
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-(2-phenylhydrazineyl)but-2-enoyl)piperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C19H28N4O3/c1-15(20-21-16-8-6-5-7-9-16)14-17(24)22-10-12-23(13-11-22)18(25)26-19(2,3)4/h5-9,14,20-21H,10-13H2,1-4H3
InChIKey
OGURYLSWAYRSEU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66074.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)