Wichtige Dokumente
SY3H6E40FAF3
Synthonix Corporation
tert-Butyl (S)-3-(4-chlorophenyl)piperazine-1-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B62904-100MG
CHF 390.68
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B62904-100MG
CHF 390.68
Iupac Name
tert-butyl (3S)-3-(4-chlorophenyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H21ClN2O2/c1-15(2,3)20-14(19)18-9-8-17-13(10-18)11-4-6-12(16)7-5-11/h4-7,13,17H,8-10H2,1-3H3/t13-/m1/s1
InChIKey
WWWIVVADARKSAS-CYBMUJFWSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62904.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)