Wichtige Dokumente
SY3H6E40FAD9
Synthonix Corporation
1-Bromo-2-chloro-4-fluoro-5-nitrobenzene
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B62752-1G
CHF 90.62
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B62752-1G
CHF 90.62
Iupac Name
1-bromo-2-chloro-4-fluoro-5-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C6H2BrClFNO2/c7-3-1-6(10(11)12)5(9)2-4(3)8/h1-2H
InChIKey
YVDJBLFLBBBGMD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62752.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)