Merck
SY3H6E40FA0A
Synthonix Corporation
7-Bromonaphthalen-1-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.08
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
7-bromo-1-naphthalenamine
Inchi Code
1S/C10H8BrN/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h1-6H,12H2
InChIKey
MOCBIPDSFWDYOJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62031.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)