Merck
SY3H6E40FA06
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-fluorobenzenethiol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.07
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-bromo-2-fluorobenzenethiol
Inchi Code
1S/C6H4BrFS/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
InChIKey
KENIDQSHNHNYOY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62019.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)