Wichtige Dokumente
SY3H6E40F9EC
Synthonix Corporation
tert-Butyl ((2-bromopyridin-4-yl)methyl)carbamate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B61933-250MG
CHF 133.49
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B61933-250MG
CHF 133.49
Iupac Name
tert-butyl (2-bromo-4-pyridinyl)methylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H15BrN2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-7-8-4-5-13-9(12)6-8/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,14,15)
InChIKey
RCAILCHNJCUBJA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61933.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)