Wichtige Dokumente
SY3H6E40F972
Synthonix Corporation
tert-Butyl 6-nitroindoline-1-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B61558-100MG
CHF 182.48
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B61558-100MG
CHF 182.48
Iupac Name
tert-butyl 6-nitro-1-indolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H16N2O4/c1-13(2,3)19-12(16)14-7-6-9-4-5-10(15(17)18)8-11(9)14/h4-5,8H,6-7H2,1-3H3
InChIKey
WZRINQCGMYWFFT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61558.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)