Wichtige Dokumente
SY3H6E40F122
Synthonix Corporation
tert-butyl 9-azabicyclo[3.3.1]non-2-ene-9-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B60428-100MG
CHF 219.22
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B60428-100MG
CHF 219.22
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
tert-butyl 9-azabicyclo[3.3.1]non-2-ene-9-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO2/c1-13(2,3)16-12(15)14-10-6-4-7-11(14)9-5-8-10/h4,6,10-11H,5,7-9H2,1-3H3
InChIKey
ACCNFDOYJVWSBX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60428.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)