Wichtige Dokumente
SY3H6E40EE21
Synthonix Corporation
4-Amino-3,3-dimethylbutanoic acid hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: A67050-100MG
CHF 280.46
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: A67050-100MG
CHF 280.46
Iupac Name
4-amino-3,3-dimethylbutanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO2.ClH/c1-6(2,4-7)3-5(8)9;/h3-4,7H2,1-2H3,(H,8,9);1H
InChIKey
BPUHHUKKURJDMN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67050.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)