Merck
SY3H6E40EE10
Synthonix Corporation
(4-(2-(Azepan-1-yl)ethoxy)phenyl)methanol hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 410.28
250 MG
CHF 476.42
Lieferanten-SKU: A66725-100MG
CHF 410.28
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 410.28
250 MG
CHF 476.42
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.81
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A66725-100MG
CHF 410.28
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-(2-(azepan-1-yl)ethoxy)phenyl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H23NO2.ClH/c17-13-14-5-7-15(8-6-14)18-12-11-16-9-3-1-2-4-10-16;/h5-8,17H,1-4,9-13H2;1H
InChIKey
JSYLWPOYCPGSBJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66725.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66725.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)