Wichtige Dokumente
SY3H6E40ECF0
Synthonix Corporation
Allyl biphenyl-4-ylcarbamate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: A64225-50MG
CHF 304.95
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: A64225-50MG
CHF 304.95
Iupac Name
allyl [1,1'-biphenyl]-4-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C16H15NO2/c1-2-12-19-16(18)17-15-10-8-14(9-11-15)13-6-4-3-5-7-13/h2-11H,1,12H2,(H,17,18)
InChIKey
DVPVNWXCVTVZED-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64225.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)