Merck
SY3H5815FAC6
Synthonix Corporation
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine
Größe auswählen
250 MG
CHF 79.60
1 G
CHF 86.94
5 G
CHF 108.99
Lieferanten-SKU: P9922-250MG
CHF 79.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 79.60
1 G
CHF 86.94
5 G
CHF 108.99
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: P9922-250MG
CHF 79.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
2-(1H-pyrazol-3-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H7N3/c1-2-5-9-7(3-1)8-4-6-10-11-8/h1-6H,(H,10,11)
InChIKey
HKEWOTUTAYJWQJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Yellow - Brown
Product Link
https://synthonix.com/9922.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/9922.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)