Merck
SY3H5815F9B8
Synthonix Corporation
4-Methyl-1-piperazineacetic acid
Größe auswählen
250 MG
CHF 85.72
1 G
CHF 96.74
5 G
CHF 121.24
Lieferanten-SKU: M24200-250MG
CHF 85.72
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 85.72
1 G
CHF 96.74
5 G
CHF 121.24
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: M24200-250MG
CHF 85.72
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
(4-methyl-1-piperazinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H14N2O2/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7(10)11/h2-6H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
JCXZKUZXVQKENT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/24200.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/24200.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)