Merck
SY3H5815F8B8
Synthonix Corporation
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.13
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(3-fluoro-4-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H7FN2/c7-6-4-9-2-1-5(6)3-8/h1-2,4H,3,8H2
InChIKey
YPJQSIDUEOBFTE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/9408.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/9408.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)