Wichtige Dokumente
SY3H5815F89A
Synthonix Corporation
5-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: F26047-250MG
CHF 72.25
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: F26047-250MG
CHF 72.25
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
5-(2-fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H8FNO/c12-10-4-2-1-3-9(10)11-5-8(7-14)6-13-11/h1-7,13H
InChIKey
MQULPEUCGKEHEG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/26047.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)