Wichtige Dokumente
SY3H5815F80B
Synthonix Corporation
Ethyl 1H-imidazole-2-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: E23112-250MG
CHF 84.50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: E23112-250MG
CHF 84.50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
ethyl 1H-imidazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)5-7-3-4-8-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)
InChIKey
UHYNYIGCGVDBTC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/23112.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)