Wichtige Dokumente
SY3H5815F783
Synthonix Corporation
N,N-Dimethylpiperidin-4-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: D23980-1G
CHF 82.05
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: D23980-1G
CHF 82.05
Iupac Name
N,N-dimethyl-N-(4-piperidinyl)amine
Inchi Code
1S/C7H16N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
YFJAIURZMRJPDB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/23980.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)