Wichtige Dokumente
SY3H5815F714
Synthonix Corporation
6-Chloroisoquinoline
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: C9357-100MG
CHF 78.37
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: C9357-100MG
CHF 78.37
Iupac Name
6-chloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H6ClN/c10-9-2-1-8-6-11-4-3-7(8)5-9/h1-6H
InChIKey
NCJNOOHAQSFEJN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/9357.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)