Wichtige Dokumente
SY3H5815F6B4
Synthonix Corporation
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: C23914-100MG
CHF 85.72
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: C23914-100MG
CHF 85.72
Iupac Name
6-chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C9H10ClN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h3-4,6,11H,1-2,5H2
InChIKey
PASUADIMFGAUDB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/23914.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)